Få mere at vide
Lauda™ Varioshake VS 8 B Shaker med CEE7/7 stik
Beskrivelse
- Rystefrekvensvisning og digital indstilling via LC-display, i trin på 1,0 rpm, skånsom opstart
- Sætpunkt/aktuelle værdier og rystefrekvens vises på to LC-displays
- Brugervenlig mikroprocessorteknologi
- Membrantastatur med karakteristiske symboler
- Timer justerbar fra 1 min. op til 99:59 timer eller kontinuerlig drift
- Valgfri RS 232 interface på forespørgsel
- Rystebord lavet af anodiseret aluminium med fire plaststifter
- Kør ved en overbelastningsbeskyttet AC motor
- Kompakt, slidstærk mekanisme med massebalancering for et sikkert stativ
- Konstant hastighed, uafhængig af belastning
- Fremragende til kontinuerlig brug
- Yderhus af elektrolytisk galvaniseret stålplade, pulverlakeret
- Omgivelsestemperaturområde: 10 til 50° C
- Strømforbrug maks.: 0,07 kW
- Rysteamplitude: 20 mm
- Rystefrekvens: 20 til 300 1/min
- Belastning max: 8 kg
- Samlede mål (B x D x H): 350 x 355 x 160 mm
- Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 20 til 300 min -1 |
| Spænding | 230 V |
| Stiktype | CEE7/7 Stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |