Få mere at vide
Lauda™ Varioshake VS 8 B Shaker med BS1363 UK-stik
Artikelnummer. 16699395
Skift visning
Stiktype:
UK-stik
Artikelnummer. Stiktype
16699395 UK-stik
1 options
Artikelnummer. 16699395 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Shaker med tovejsbevægelse, kraftig, støjsvag i et kompakt design
  • Rystefrekvensvisning og digital indstilling via LC-display, i trin på 1,0 rpm, skånsom opstart
  • Sætpunkt/aktuelle værdier og rystefrekvens vist på to LC-skærme
  • Brugervenlig mikroprocessorteknologi
  • Membrantastatur med karakteristiske symboler
  • Timer justerbar fra 1 min. op til 99:59 timer eller kontinuerlig drift
  • Valgfri RS 232 interface på forespørgsel
  • Rystebord lavet af anodiseret aluminium med fire plaststifter
  • Kør ved en overbelastningsbeskyttet AC motor
  • Kompakt, slidstærk mekanisme med massebalancering for et sikkert stativ
  • Konstant hastighed, uafhængig af belastning
  • Fremragende til kontinuerlig brug
  • Yderhus af elektrolytisk galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Tekniske funktioner:
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 50° C
    • Strømforbrug maks.: 0,07 kW
    • Rysteamplitude: 20 mm
    • Rystefrekvens: 20 til 300 1/min
    • Belastning max: 8 kg
    • Samlede mål (B x D x H): 350 x 355 x 160 mm
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (BS1363)
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
  • Tekniske data
    Hastighedsområde 20 til 300 min -1
    Spænding 230 V
    Stiktype UK-stik
    Frekvens 50/60 Hz