Få mere at vide
Lauda™ Varioshake VS 20 OH Shaker med CEE7/7 stik
Hastighedsområde:
1 til 20 min -1
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Visning af hastighed
- Elektronisk hastighedskontrol, trinløs, skånsom opstart
- Gennemsigtigt kontrolpanel for nem betjening med drejeknapper
- Timer justerbar op til 60 min. eller kontinuerlig drift
- Kapacitet ved ensartet lastning: 12 fartøjer, runde eller firkantede
- Fartøjer op til 110 mmØ og 270 mm højdejusterbare klemmeholdere
- Drives af en overbelastningsbeskyttet jævnstrømsmotor
- Kompakt, slidstærk mekanisme med massebalancering for et sikkert stativ
- Roterende tandstang med kuglelejer på begge sider med sikker kørsel via glidenav
- Højdejusterbare holdeanordninger af rustfrit stål til sikker og fast fastspænding af kar
- Konstant hastighed, uafhængig af belastning
- Fremragende til kontinuerlig brug
- Yderhus af elektrolytisk galvaniseret stålplade, pulverlakeret
- Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
- Strømforbrug maks.: 0,1 kW
- Rystefrekvens: 1 til 20 1/min
- Belastning max: 20 kg
- Samlede mål (B x D x H): 770 x 700 x 715 mm
- Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Hastighedsområde | 1 til 20 min -1 |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur