Få mere at vide
Lauda™ Varioshake VS 15 B Shaker med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16659375
Skift visning
Stiktype:
CEE7/7 Stik
Artikelnummer. Stiktype
16659375 CEE7/7 Stik
1 options
Artikelnummer. 16659375 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003062
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Shaker kraftig, lav støj, i et kompakt design
  • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 50° C
  • Strømforbrug maks.: 0,07 kW
  • Rysteamplitude: 30 mm
  • Rystefrekvens: 20 til 300 1/min
  • Belastning max: 15 kg
  • Samlede mål (B x D x H): 480 x 487 x 160 mm
  • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
Tekniske data
Hastighedsområde 20 til 300 min -1
Spænding 230 V
Stiktype CEE7/7 Stik
Frekvens 50/60 Hz