Få mere at vide
Macherey-Nagel™ VarioPrep HPLC-kolonner
Artikelnummer. 12499926 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
125 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12499926
Brand: Macherey-Nagel™ 762273.100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Forberedende kolonne; Kulstofbelastning: 14%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 Pk.
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Pyramide
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type VarioPrep HPLC-søjle