Få mere at vide
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Beskyttelsessøjleholder til præperativ HPLC
Artikelnummer. 12757690 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
32 mm
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12757690 32 mm 15 mm Hver
12472610 8 mm 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12757690 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 718253
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bruge VarioPrep™ rustfri stålsøjler til HPLC. VarioPrep™ Beskyttelsessøjleholder til præperativ HPLC kommer i forskellige størrelser til en række forskellige kolonner.
Funktioner
  • Søjlesystem til præparativ HPLC fremstillet af rustfrit stål med to justerbare endebeslag, f.eks. til hyppig brug af tilbageskylningsteknikker
  • Tillader kompensation af et dødvolumen, som kan opstå ved søjleindløbet efter nogen tids drift uden behov for at åbne søjlen
  • Kan pakkes med det hele NUCLEODUR™ og NUCLEOSIL™ sfæriske silicaer
  • Søjleholdere kommer i en række størrelser til forskellige søjler
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 32 mm
Længde (metrisk) 15 mm
Produkttype Søjleholder