Få mere at vide
Lauda™ Variocool VC 1200 W procestermostat med CEE7/7 stik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16833610
Maks. Tryk:
0,9 bar
0.9 bar
3,2 bar
3.2 bar
4.8 bar
Strømforbrug:
2.6 kW
3.3 kW
Artikelnummer. 16833610
Brand: Lauda™ L000732
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Procestermostat velegnet til brug med ikke-brændbare varmeoverførselsvæsker
  • Farvet TFT-display til samtidig indikation af aktuelle og indstillede værdier, grafisk illustration af temperaturprofilen
  • Klar tekstmenunavigation
  • Seks valgbare sprog: DE, EN, FR, SP , IT, RUC
  • Nem indtastning via markør og softkeys
  • Fuld elektronisk kontinuerlig controller med PID handling
  • Elektronisk niveauindikation og lavniveaualarm
  • Kraftig trykpumpe USB interface som standard
    • Kan opgraderes med interfacemodul (analog, kontakt, RS 232/485, Profibus , Ethernet-USB)
  • Fjernfejlindikation via flydende kontakt
  • Integreret programmør med max. 150 segmenter, opdelt i fem programmer
  • Justerbar bypass for trykbegrænsning
  • Påfyldningsåbning på toppen, aftapningshane på bagsiden
  • SmartCool system til energibesparende digital kølestyring inklusive kompressor on-off kontrol
  • Fungerer med ikke brændbare væsker (vand, vand/glykol)
  • Kondensator kølevand
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: -20 til 80° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 5 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,05± K
    • Ind-/udløbstilslutningsgevind (udvendig): G 3/4
    • Trykjustering: bypass
    • Påfyldningsvolumen max: 15 L
    • Vandkølende tilslutningsgevind (udvendig): 3/4 tommer.
    • Anbefalet kølevandstemperatur: 15° C
    • Kølevandsflowhastighed: 2,5 L/min
    • Trykforskel kølevand min: 1 bar
    • Maksimalt tryk kølevand: 10 bar
    • Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
    • Standard tilbehør:
      • To nipler 3/4'' med skruelåg G 3/4 til pumpeforbindelser, to nipler 1/2'' med skruelåg G3/4 til kølevand
  • Tekniske data
    Temperaturområde -20 °C til +80 °C
    Maks. Tryk 0,9 bar
    Strømforbrug 3.3 kW
    Spænding 230 V