Få mere at vide
VACUUBRAND™ VARIO™ MV 10C NT Vælg Kemi-membranpumpe
Artikelnummer. 17724919 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE
Storbritannien
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
17724919 CEE
17734919 Storbritannien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17724919 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 25744750
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
MV 10C NT pumpen er ideel til dem, der har brug for høj pumpehastighed og fraktioneret millibar ultimativt vakuum for at arbejde med opløsningsmidler med højt kogepunkt. Denne pumpe leverer pålidelig ydeevne til gulvstående rotationsfordampere, vakuumtørreovne, vakuumdestillationskolonner og andre lignende applikationer.
  • VACUU·SELECT vakuumcontroller med grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer forenkler arbejdet i laboratoriet
  • Automatisk kogepunktsdetektion og justering af vakuum for korte procestider
  • Ideel til fordampning af store mængder højtkogende opløsningsmidler, selv ved lave temperaturer
  • Ekstra lang membranlevetid for minimale drifts- og serviceomkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,6 mbar
Inkluderer Monteret pumpe, manuel
Støjniveau 47 dBA
Stiktype CEE
Vægt (metrisk) 28.9 kg
Flowhastighed 12,8 m³/t.
Samlet højde (metrisk) 450 mm
Samlet længde (metrisk) 533 mm
Samlet bredde (metrisk) 260 mm
Pumpetype Vakuumsystem
Bedømmelse af kabinet IP40
Maksimalt tryk 1,1 bar
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere, vakuumtørreovne, vakuumdestillationssøjler
Spænding 200/230 V