Få mere at vide
VACUUBRAND™ VARIO™ MD 12 NT Vælg Membranpumpe
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Spænding:
200/230 V
Beskrivelse
- VACUU·SELECT vakuumcontroller med grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer forenkler arbejdet i laboratoriet
- Ekstra lang membranlevetid for minimale drifts- og serviceomkostninger
- Forureningsfri pumpning og evakuering
- Høj pumpehastighed og ultimativt vakuum
- TURBO ·MODE til brug som støttepumpe til turbopumper
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1,5 mbar |
| Inkluderer | Monteret pumpe, lyddæmper, manuel |
| Støjniveau | 50 dBA |
| Stiktype | CEE |
| Vægt (metrisk) | 31.6 kg |
| Flowhastighed | 13,4 m3 /time. |
| Samlet højde (metrisk) | 450 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 552 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 260 mm |
| Pumpetype | Vakuumsystem |
| Vis mere |