Få mere at vide
VACUUBRAND™ VARIO™ Kemipumpeenhed, PC 3004 VARIO Vælge
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Model-:
PC 3004 VARIO Vælg EKP
PC 3004 VARIO Vælge
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer forenkler arbejdet i laboratoriet
- Automatisk kogepunktsdetektion og justering af vakuum for korte procestider
- Kraftig vakuumpumpe opfylder høje vakuumkrav til de fleste højtkogende opløsningsmidler
- Ekstraordinær membranlevetid for minimale drifts- og serviceomkostninger
- Fremragende miljøkompatibilitet gennem lavt energiforbrug og effektiv genvinding af opløsningsmidler
- Pumpen er velegnet til krævende applikationer, selv med opløsningsmidler med højt kogepunkt
- Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer, kør fuldautomatiske destillationer, eller opret unikke applikationer med simpel træk-og-slip-redigering
- VACUU·SELECT Controller registrerer opløsningsmiddelkogning og justerer automatisk pumpens motorhastighed for at opretholde proceskontrol under opløsningsmiddelfordampning
- VARIO motorhastighedskontrol til usædvanligt lange vedligeholdelsesintervaller
- Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer beskadigelse og forlænger pumpens levetid
- Udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler, når den bruges sammen med en kølevandsledning eller recirkulerende kølemaskine
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Vælg mellem 14 sprog
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1,5 Mbar (uden gasballast), 3 Mbar (med gasballast) |
| Kontrollere | VACUU·SELECT |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 24.8 kg |
| Inkluderer | Klar-til-brug pumpeenhed (komplet monteret med manual) |
| Motorhastighed | 30 til 2400 min -1 |
| Certificeringer/compliance | CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm. |
| Dimensioner (L x B x H) | 419 x 243 x 457 mm |
| Materiale | PTFE (Delvist kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (Delvist kulfiberforstærket), FFKM, Keramik, PPS |
| Model- | PC 3004 VARIO Vælge |
| Støjniveau | 43 dBA |
| Vis mere |