Få mere at vide
VACUUBRAND™ VARIO™ Kemipumpeenhed, PC 3003 VARIO Vælge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15997735 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15997735
Brand: VACUUBRAND™ 20738450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver præcis vakuumkontrol ved at justere motorhastigheden, mens en udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler. Den automatiske fordampningstilstand er perfekt til styring af applikationer såsom rotationsfordampning.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer forenkler arbejdet i laboratoriet
  • Automatisk kogepunktsdetektion og justering af vakuum for korte procestider
  • Ideel til fordampning af højtkogende opløsningsmidler, selv ved lave temperaturer
  • Ekstraordinær membranlevetid for minimale drifts- og serviceomkostninger
  • Fremragende miljøkompatibilitet gennem lavt energiforbrug og effektiv genvinding af opløsningsmidler
  • Den høje pumpehastighed og dybe ultimative vakuum er velegnet til krævende applikationer med opløsningsmidler med højt kogepunkt under lave temperaturforhold
  • Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer, kør fuldautomatiske destillationer, eller opret unikke applikationer med simpel træk-og-slip-redigering
  • VACUU·SELECT Controller registrerer opløsningsmiddelkogning og justerer automatisk pumpens motorhastighed for at opretholde proceskontrol under opløsningsmiddelfordampning
  • VARIO Motor Speed Control sørger for exceptionelt lange vedligeholdelsesintervaller
  • Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer beskadigelse og forlænger pumpens levetid
  • Udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler, når den bruges sammen med en kølevandsledning eller recirkulerende kølemaskine
  • Touch screen display kan betjenes selv med sikkerhedshandsker
  • Vælg mellem 14 sprog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,6 Mbar (uden gasballast), 1,5 Mbar (med gasballast)
Kontrollere VACUU·SELECT
Forsendelsesvægt (metrisk) 24.3 kg
Inkluderer Klar-til-brug pumpeenhed (komplet monteret med manual)
Motorhastighed 30-2400 min -1
Certificeringer/compliance CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm.
Dimensioner (L x B x H) 419 x 243 x 457 mm
Materiale PTFE (delvis kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (delvis kulfiberforstærket), FFKM
Model- PC 3003 VARIO Vælge
Støjniveau 43 dBA
Stiktype CEE
Watt 0.53 kW
Vægt (metrisk) 21.1 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 2,8 m3 /time.
Frekvens 50-60 Hz
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 4
Applikationer Intelligent støvsuger med VARIO™-kontrol, rotationsfordamper/parallel fordamper, vakuumkoncentratorer, tørrekamre
Antal etaper 4
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 200/230 V