Beskrivelse
- VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer forenkler arbejdet i laboratoriet
- Automatisk kogepunktsdetektion og justering af vakuum for korte procestider
- Kompakt og effektiv, god ultimativ vakuum selv med åben gasballastventil
- Meget støjsvag drift med lav vibration og ekstra lange serviceintervaller
- Fremragende miljøkompatibilitet gennem lavt energiforbrug og effektiv genvinding af opløsningsmidler
- PC 3002 VARIO™ er velegnet til arbejde med de fleste almindelige opløsningsmidler
- Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer, kør fuldautomatiske destillationer, eller opret unikke applikationer med simpel træk-og-slip-redigering
- VACUU·SELECT Controller registrerer opløsningsmiddelkogning og justerer automatisk pumpens motorhastighed for at opretholde proceskontrol under opløsningsmiddelfordampning
- Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning, forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer skader og forlænger pumpens levetid
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Vælg mellem 14 sprog
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 7 Mbar (uden gasballast), 12 Mbar (med gasballast) |
| Kontrollere | VACUU·SELECT |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 22.8 kg |
| Inkluderer | Klar-til-brug pumpeenhed (komplet monteret med manual) |
| Motorhastighed | 30 til 2400 min -1 |
| Certificeringer/compliance | CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm. |
| Dimensioner (L x B x H) | 419 x 243 x 457 mm |
| Oversigt | Udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler |
| Materiale | PTFE (delvis kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (delvis kulfiberforstærket), FFKM |
| Model- | PC 3002 VARIO Vælge |
| Vis mere |