Få mere at vide
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 3001 VARIO select
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203519 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Model-:
PC 3001 VARIO Select
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
PC 3001 VARIO Select IK
PC 3001 VARIO Select TE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15906005
Brand: VACUUBRAND™ 20700200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver præcis vakuumkontrol ved at justere motorhastigheden. Automatisk fordampningstilstand er perfekt til styring af applikationer såsom rotationsfordampning. Forskellige kondensatortyper er tilgængelige med henblik på en række ønskede applikationer.
  • VACUU·SELECT-regulatoren registrerer kogning af opløsningsmiddel og justerer automatisk pumpens motorhastighed for at opretholde proceskontrol for fordampning af opløsningsmiddel
  • Forenkel laboratoriearbejdet med en grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer
  • Automatisk kogepunktsdetektion og kontinuerlig optimering af vakuumniveauer for hurtige procestider
  • Kompakt og kraftfuld - overlegen præstation selv med kontinuerlig kondensattømning
  • Ekstremt lavt strømforbrug, effektiv genvinding af opløsningsmidler og oliefri for miljøvenlig drift
  • Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer, kør fuldautomatiske destillationer, eller opret unikke applikationer med simpel træk-og-slip-redigering
  • VARIO motorhastighedskontrol for exceptionelt lange vedligeholdelsesintervaller
  • Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer beskadigelse og forlænger pumpens levetid
  • Velegnet til brug med opløsningsmidler med højt kogepunkt
  • Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
  • Vælg mellem 14 sprog
  • Meget stille og ultralav vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 2 Mbar (uden gasballast), 4 Mbar (med gasballast)
Kontrollere VACUU·SELECT
Forsendelsesvægt (metrisk) 12.2 kg
Inkluderer Brugsklar pumpe (komplet monteret med manual)
Motorhastighed 200 til 3000 min-1
Certificeringer/compliance CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm.
Elektriske krav 200/230 V, 50-60 Hz og 100/120 V, 50-60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 303 x 306 x 400 mm
Oversigt Udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler
Materiale PTFE (delvis kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (delvis kulfiberforstærket), FFKM
Model- PC 3001 VARIO Select
Støjniveau 42 dBA
Stiktype CEE
Watt 0.16 kW
Vægt (metrisk) 9.4 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 2m3/t
Frekvens 50-60 Hz
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP20
Antal pumpehoveder 4
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 200/230 V