Få mere at vide
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 3001 VARIO select
Giver præcis vakuumkontrol ved at justere motorhastigheden. Automatisk fordampningstilstand er perfekt til styring af applikationer såsom rotationsfordampning. Forskellige kondensatortyper er tilgængelige med henblik på en række ønskede applikationer.
Brand:  VACUUBRAND™ 20700265
43198.96 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16271762
  • 47090.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • VACUU·SELECT-regulatoren registrerer kogning af opløsningsmiddel og justerer automatisk pumpens motorhastighed for at opretholde proceskontrol for fordampning af opløsningsmiddel
  • Forenkel laboratoriearbejdet med en grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer
  • Automatisk kogepunktsdetektion og kontinuerlig optimering af vakuumniveauer for hurtige procestider
  • Kompakt og kraftfuld - overlegen præstation selv med kontinuerlig kondensattømning
  • Ekstremt lavt strømforbrug, effektiv genvinding af opløsningsmidler og oliefri for miljøvenlig drift
  • Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer, kør fuldautomatiske destillationer, eller opret unikke applikationer med simpel træk-og-slip-redigering
  • VARIO motorhastighedskontrol for exceptionelt lange vedligeholdelsesintervaller
  • Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer beskadigelse og forlænger pumpens levetid
  • Velegnet til brug med opløsningsmidler med højt kogepunkt
  • Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
  • Vælg mellem 14 sprog
  • Meget stille og ultralav vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 3001 VARIO select > PC 3001 VARIO Select IK, Kaltgerätestecker EN 60320