Få mere at vide
VACUUBRAND™ VARIO™ Kemi membranpumpe, MD 4C VARIO Vælge
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16231782 Handla allt Vacuubrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Stiktype:
CEE
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16231782
Brand: VACUUBRAND™ 20736550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Giver præcis vakuumkontrol til laboratorier, der arbejder med de mest almindelige opløsningsmidler ved at justere motorhastigheden. Den integrerede VACUU·SELECT™ Controller giver en brugervenlig, applikationsbaseret grænseflade, der dækker alle almindelige laboratorieapplikationer.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafisk brugergrænseflade og foruddefinerede applikationer forenkler arbejdet i laboratoriet
  • Automatisk kogepunktsdetektion og justering af vakuum for korte procestider
  • Ekstraordinær membranlevetid for minimale drifts- og serviceomkostninger
  • Opfylder høje vakuumkrav til de fleste højtkogende opløsningsmidler
  • Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer, kør fuldautomatiske destillationer, eller opret unikke applikationer med simpel træk-og-slip-redigering
  • VACUU·SELECT Controller registrerer opløsningsmiddelkogning og justerer automatisk pumpens motorhastighed for at opretholde proceskontrol under opløsningsmiddelfordampning
  • VARIO Motor Speed Control giver usædvanligt lange vedligeholdelsesintervaller
  • Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
  • Vælg mellem 14 sprog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Maks. Vakuum 1,5 Mbar (uden gasballast), 3 Mbar (med gasballast)
Kontrollere VACUU·SELECT
Forsendelsesvægt (metrisk) 24.1 kg
Inkluderer Klar-til-brug pumpeenhed (komplet monteret med manual)
Motorhastighed 30-2400 min -1
Certificeringer/compliance CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm.
Dimensioner (L x B x H) 325 x 243 x 245 mm
Materiale PTFE (delvis kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (delvis kulfiberforstærket), FFKM
Model- MD 4 C VARIO Vælge
Støjniveau 43 dBA
Stiktype CEE
Watt 0.53 kW
Vægt (metrisk) 17.4 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 4,6 m3 /time.
Frekvens 50-60 Hz
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP20
Antal pumpehoveder 4
Applikationer Intelligent støvsuger med VARIO™-kontrol, rotationsfordamper/parallel fordamper, vakuumkoncentratorer, tørrekamre
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 200/230 V
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.