Få mere at vide
Trajan™ Varian Splitløse, slidsede liners
Mængde:
25/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Varian instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 74 mm |
| Produkttype | GC Inlet Liner, Splitless Liner med slidser i begge ender |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Varian 1075/1077 |