Få mere at vide
Trajan™ Varian Splitløse, slidsede liners
Artikelnummer. 10238670
Mængde:
25/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 10238670
Brand: Trajan™ 092024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Varian instrumenter
Tekniske data
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 74 mm
Produkttype GC Inlet Liner, Splitless Liner med slidser i begge ender
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.3 mm
Til brug med (udstyr) Varian 1075/1077