Få mere at vide
Trajan™ Varian SPI Liner
Artikelnummer. 10635841
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5/pakke
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
Inkluderer:
0,25 mm Begrænsning
0,5 mm Begrænsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Diameter (metrisk) Indvendig Inkluderer Pakningsstørrelse
10635841 5/pakke 0,5 mm 0,25 mm Begrænsning Pakke med 5
12943971 1 stk. 0,8 mm 0,5 mm Begrænsning Hver
10107210 5/pakke 0,8 mm 0,25 mm Begrænsning Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635841 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 092027
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Varian/Bruker instrumenter
Tekniske data
Produkttype SPI Liner
Inkluderer 0,25 mm Begrænsning
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0,5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 4.6 mm
Til brug med (udstyr) Varian GC Instrumenter