Få mere at vide
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Artikelnummer. 10671144
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 5 ml
2 til 10 ml
2 til 20 μl
20 til 100 μl
20 til 200 μL
Kompatible tips:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10671144
Brand: Kartell™ 1329000
Sikre en høj grad af præcision og nøjagtighed kombineret med lavere omkostninger. Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor er nyttig til applikationer inden for molekylærbiologi, mikrobiologi, immunologi, analytisk kemi osv.
  • Made of high quality plastic and equipped with steel piston for prolonged use over time
  • The handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
  • The desired volume can be set by turning the emptying button
  • It proves easy and safe thanks to the snap selection
  • The large display ensures simple reading of the set volume value
  • The button of each micropipettor has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
  • The tip holder cone can house a wide variety of tips
  • The recalibration device ensures quick and precise recalibrations
  • The robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.8%, ±0.6%
Certificeringer/compliance EC/IVD, ISO8655
Kompatible tips Kartell™ 943
Autoklaverbar Autoclavable
Model- Pluripet II 10000
Type Micropipette
Volumen (metrisk) 2 til 10 ml
Inkrementer 0.1mL