Få mere at vide
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Artikelnummer. 10650954
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 5 ml
2 to 10 mL
2 to 20 μL
20 til 200 μL
20 to 100 μL
Kompatible tips:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10650954
Brand: Kartell™ 1296000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre en høj grad af præcision og nøjagtighed kombineret med lavere omkostninger. Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor er nyttig til applikationer inden for molekylærbiologi, mikrobiologi, immunologi, analytisk kemi osv.
  • Fremstillet af højkvalitets plastik og udstyret med stålstempel til længere tids brug
  • Håndtagsforbindelsen sikrer et mere behageligt og ikke-udmattende greb
  • Den ønskede volumen kan indstilles ved at dreje på tømmeknappen
  • Det viser sig nemt og sikkert takket være snapvalget
  • Det store display sikrer enkel aflæsning af den indstillede lydstyrkeværdi
  • Knappen på hver mikropipettor har en bestemt farve, så identifikation af det anvendelige volumeninterval er enkel
  • Spidsholderkeglen kan rumme en lang række tip
  • Rekalibreringsenheden sikrer hurtige og præcise rekalibreringer
  • Den robuste struktur af kroppen sikrer høj mekanisk og kemisk modstand
Tekniske data
Nøjagtighed ±12,0 %,± 1,4 %
Certificeringer/compliance EC/IVD, ISO8655
Kompatible tips Kartell™ 956
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- Pluripet II 2
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2μ L
Inkrementer 0,01 μL