Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Ensure a high degree of precision and accuracy combined with a lower cost. Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor is useful for applications in Molecular Biology, Microbiology, Immunology, Analytical Chemistry, etc.
Brand:  Kartell™ 1325000
 View more versions of this product
Product Code. 10571125
  • 1580.00 DKK / Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 17-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Made of high quality plastic and equipped with steel piston for prolonged use over time
  • The handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
  • The desired volume can be set by turning the emptying button
  • It proves easy and safe thanks to the snap selection
  • The large display ensures simple reading of the set volume value
  • The button of each micropipettor has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
  • The tip holder cone can house a wide variety of tips
  • The recalibration device ensures quick and precise recalibrations
  • The robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances
Spécification
Spécification
±0.8%, ±0.6%
Kartell™ 984
Pluripet II 5000
1 to 5 mL
EC/IVD, ISO8655
Autoclavable
Micropipette
0.1mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor > Volume Metric Range: 1 - 5mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis