Få mere at vide
Watson-Marlow 323-serie Drive med 313DW Pumphead
Beskrivelse
- 300-seriens laboratoriepumper er en bordpumpeløsning med manuel, fjernstyret, analog eller RS232-kontrol. Med en kemisk modstandsdygtig ABS-top og IP31-beskyttelse har 323E/D-pumper et membrantastatur, der styrer pumpen, og en digital LCD-skærm til at vise hastighed. Der findes fire modeller med stigende grad af funktionalitet:
- 323E/DDu RS232/automatiske/manuelt forstærkede højtstrømspumper
- 323E/DU og 323E/DU analog-automatisk og forbedrede manuelstyrede pumper
- 323E/DS højtydende manuelle styrepumper
- 323E/DE manuelle styrepumper
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
- 313D og 313D2 tre-rulles pumpehoveder til kontinuerlig rørføring
- 314D og 314D2 fire-rullede pumpehoveder til kontinuerlig rørføring
- 314MC fire-rulles fem-kanals mikrokassettepumphoveder
- 318MC otte-rulles femkanals mikrokassettepumpehoveder
- 501RL og 501RL2 pumpehoveder til kontinuerlig rørføring
Tekniske data
Tekniske data
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LCD |
| Bedømmelse af kabinet | IP31 |
| Flowhastighed | 4,1 til 2000 ml/min. |
| Motorhastighed | 15 til 400 omdr./min |
| Vendbar | Ja |
| Pumpehoved | 323E/D |
| Hastighedskontrol | Tastatur, manuel kontrol |
| Dimensioner (L x B x H) | 230 x 230 x 132 mm |
| Spænding | 100/120/220/240 V |