Få mere at vide
Grant Instruments™ PS-3D variabel hastighed, 3D-rotator med fast vinkel
Beskrivelse
- Enkel hastighedsjustering - fra 5 til 60 o/min
- Robust drivmekanisme giver øget pålidelighed - i stand til 7 dages uafbrudt drift 215 x 215 mm platform kan rumme de mest almindeligt anvendte fartøjer.
- Rettet 7° hældningsvinkel
- Belaster op til 1 kg
- Den blide bevægelse er ideel til farvning af geler uden at ødelægge gelkanterne eller til at holde skrøbeligt væv intakt under inkubationerne.
- Glat, pålidelig, ekstremt støjsvag motor; lavt strømforbrug
- Glat, skridsikker måtte leveres som standard - forhindrer kar i at glide
- Kompakt, robust konstruktion med lav profil og lille fodaftryk - passer pænt ind i det mindste arbejdsområde.
- Lavspændingsstrømforsyning sørger for sikker drift af kølerum og lavt energiforbrug.
- Omgivende driftstemperaturområde +4 °C til 40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | 7° |
| Hastighedsområde | 5 til 60 rpm |
| Spænding | 120/230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 40 °C |
| Dimensioner (LxB) Platform | 210 x 210 mm |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Bredde (metrisk) | 235 mm |
| Model- | PS-3D |