Beskrivelse
- Indeholder 1, 2, 5, 10, 20, 50 og 100 mm banelængde celler
- Inkluderer en fingerskrue
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Celleholder |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Ultrospec 7000/8000/9000 |
| Holder | 1, 2, 5, 10, 20, 50 og 100 mm banelængde celler |
| Inkluderer | 1 x tommelfinger skrue |
| Form | Rektangulær |