Få mere at vide
Berthold Technologies Variabel JET injektor (#2) i forposition
Artikelnummer. 31777352 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) dispensering:
10 til 100 μl
Artikelnummer. Volumen (metrisk) dispensering
31777352 10 til 100 μl
1 options
Artikelnummer. 31777352 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 7037902
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Injektor til automatiseret reagensuddeling i kompatible luminometre.
  • Centro understøtter op til tre JET injektorer med variable volumener i formålings- eller målepositioner
  • Ultrahurtig indsprøjtning minimerer forsinkelsen mellem indsprøjtning og måling
  • Velegnet til måling af hurtige reaktioner såsom flashluminescens
  • Bruger Teflon bælge til hurtige og præcise injektioner
  • Giver effektiv blanding og lang levetid
  • Leverer præcis indsprøjtning af små og store volumen med >98% præcision på tværs af volumenområdet
  • Designet til lav vedligeholdelse på grund af friktionsfri drift
  • Kompatibel med cellesuspensioner på grund af lave forskydningskræfter og passende materialer
Specifications
Injektionstype JET Injektorer
Volumen (metrisk) dispensering 10 til 100 μl
Farve Grå
Til brug med (applikation) Luminescensanvendelser
Spænding 24 VDC
Til brug med (udstyr) Centro LB 963 Mikroplade-luminometer