Få mere at vide
Berthold Technologies Variabel JET injektor (#1) i forposition
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
- Centro understøtter op til tre JET injektorer med variable volumener i formålings- eller målepositioner
- Ultrahurtig indsprøjtning minimerer forsinkelsen mellem indsprøjtning og måling
- Velegnet til måling af hurtige reaktioner såsom flashluminescens
- Bruger Teflon bælge til hurtige og præcise injektioner
- Giver effektiv blanding og lang levetid
- Leverer præcis indsprøjtning af små og store volumen med >98% præcision på tværs af volumenområdet
- Designet til lav vedligeholdelse på grund af friktionsfri drift
- Kompatibel med cellesuspensioner på grund af lave forskydningskræfter og passende materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Injektionstype | JET Injektorer |
| Volumen (metrisk) dispensering | 10 til 100 μl |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Luminescensanvendelser |
| Spænding | 24 VDC |
| Til brug med (udstyr) | Centro LB 963 Mikroplade-luminometer |