Få mere at vide
Varenicline, TRC
Artikelnummer. 30449003
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30449003 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30449003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV21563525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline
CAS 249296-44-4
Molekylær formel C13 H13 N3
Mængde 25 mg
Synonym 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine','7,8,9,10-tetrahydro-, 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, CP 526555, Champix, Chantix, Varenicline
InChI formel InChI=1S/C13H13N3/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2/t8-,9+
SMIL C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
Molekylvægt (g/mol) 211.262
Formel vægt 211.111