Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Varenicline tartrate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752504
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752504 50 mg
18712524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752504 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3754/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective α4β2 partial agonist; orally active
Orally active, subtype-selective partial agonist at α4β2 nicotinic receptors (Ki values are 0.06, 240, 322 and 3540 nM for α4β2, α3β4, α7, α1βγδ receptors respectively). Reduces nicotine-evoked dopamine release in vitro and decreases nicotine self-administration in vivo. Also potently activates PSAM4-5-HT3 and PSAM4-GlyR chimeric ion channels (EC50 values are 4 and 1.6 nM, respectively)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375815-87-5
Molekylær formel C17H19N3O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline tartrate
Mængde 50 mg
Formel vægt 361.37
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 361.354