Få mere at vide
Varenicline Tartrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17903066
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17903066 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17903066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Varenicline Tartrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline Tartrate
CAS 375815-87-5
Analyt- eller komponentnavne Varenicline Tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 N3 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), CP 526555-18, Varenicline Tartrate
InChI formel InChI=1S/C13H13N3.C4H6O6/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-,9+;1-,2-/m.1/s1
SMIL O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
Molekylvægt (g/mol) 361.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 361.1274 g/mol