Få mere at vide
Varenicline Tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485587 5 mg 5mg
16464256 100 mg -
16442848 10 mg -
16419506 50 mg 50mg
16412546 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10021
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Varenicline Tartrate(CP 526555;Champix) is a nicotinic receptor partial agonist; it stimulates nicotine receptors more weakly than nicotine itself does.
Varenicline Tartrate(CP 526555
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline Tartrate
CAS 375815-87-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19N3O6
Mængde 5 mg
Synonym CP 526555-18
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (55.35 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 14.29 mg/mL (39.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.C1(C2CC3CNC2)=C3C=C(N=CC=N4)C4=C1
Molekylvægt (g/mol) 361.35
Formel vægt 361.35
Procent renhed 97.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation