Få mere at vide
Vardenafil N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vardenafil N-Oxide |
| CAS | 448184-48-3 |
| Molekylær formel | C23 H32 N6 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one','2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-4-oxido-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine','1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-','4-oxide (9CI), Vardenafil N-Oxide, 2-{2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-4-oxidopiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-28(20)21)18-15-17(9-10-19(18)34-7-3)35(32,33)27-11-13-29(31,6-2)14-12-27/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30) |
| SMIL | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+]([O-])(CC)CC4 |
| IUPAC navn | 2-[2-ethoxy-5-(4-ethyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)sulfonylphenyl]-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.6 |
| Formel vægt | 504.2155 |