Få mere at vide
Vardenafil Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17984086
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17984086 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17984086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1619.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vardenafil Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vardenafil dihydrochloride
CAS 224789-15-5
Analyt- eller komponentnavne Vardenafil dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H32 N6 O4 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-, dihydrochloride (9CI), Vardenafil dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
SMIL Cl.Cl.CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4
IUPAC navn 2-[2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 561.52
Mængde 250 mg
Formel vægt 560.1739 g/mol