missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vardenafil dihydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vardenafil dihydrochloride |
| CAS | 224789-15-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vardenafil dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H32 N6 O4 S . 2 Cl H |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-, dihydrochloride (9CI), Vardenafil dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?