Få mere at vide
Steris™ Vaprox Labware Vaskepulver
Artikelnummer. 10537650
Skift visning
Mængde:
3 kopper/etui; 45 cyklusser/case
Artikelnummer. Mængde
10537650 3 kopper/etui; 45 cyklusser/case
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10537650 Leverandør Steris™ Leverandørnr. PB006EUR
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Brug det højrente, specielt formulerede flydende steriliseringsmiddel Steris Corporation™ Vaprox Labware Rengøringsmiddel specielt til miljøforureningskontrol i sundhedssektoren..
  • Høj renhed
  • Specielt formuleret flydende steriliseringsmiddel
  • Udviklet til applikationer til kontrol af miljøkontaminering i sundhedssektoren.
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsmiddel
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance US EPA (registreringsnr. 58779-4)
Beholdertype 950 mL patron maksimerer operatørsikkerheden og designet, så lotnummer, udløbsdato og steriliseringsmiddelniveau er synlige uden at fjerne patronen.
Oversigt 35% hydrogenperoxid
Mængde 3 kopper/etui; 45 cyklusser/case
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vaprox Hydrogen Peroxide Sterilant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.