Få mere at vide
MedChemExpress Vapreotide
Artikelnummer. 16464977
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16464977 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16464977 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0061
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.
Tekniske data
Renhed 98.75%
CAS 103222-11-3
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1131.37 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RC160∣ BMY 41606