missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Vapreotide

Artikelnummer. 16421798
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16421798 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16421798 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0061
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.

Tekniske data

Renhed 98.75%
CAS 103222-11-3
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1131.37 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RC160∣ BMY 41606
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.