missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Vapreotide

Artikelnummer. 16419348
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16419348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16419348 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0061
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.

Tekniske data

Renhed 98.75%
CAS 103222-11-3
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1131.37 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RC160∣ BMY 41606
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.