Få mere at vide
MedChemExpress Vapreotide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.75% |
| CAS | 103222-11-3 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1131.37 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | RC160∣ BMY 41606 |