Få mere at vide
MedChemExpress Vapreotide acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.11% |
| CAS | 849479-74-9 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 1191.39 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 14.29 mg/mL (11.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | RC-160 acetate∣ BMY-41606 acetate |