Få mere at vide
Vapreotide Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vapreotide Acetate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C57H70N12O9S2.C2H4O2/c1-32(2)49-57(78)68-48(55(76)64-44(50(60)71)26-35-28-61-41-16-8-6-14-38(35)41)31-80-79-30-47(67-51(72)40(59)24-33-12-4-3-5-13-33)56(77)65-45(25-34-19-21-37(70)22-20-34)53(74)66-46(27-36-29-62-42-17-9-7-15-39(36)42)54(75)63-43(52(73)69-49)18-10-11-23-58;1-2(3)4/h3-9,12-17,19-22,28-29,32,40,43-49,61-62,70H,10-11,18,23-27,30-31,58-59H2,1-2H3,(H2,60,71)(H,63,75)(H,64,76)(H,65,77)(H,66,74)(H,67,72)(H,68,78)(H,69,73);1H3,(H,3,4)/t40-,43+,44+,45+,46-,47+,48+,49+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 1190.5041 |