Få mere at vide
Heidolph™ Damprør 26
Artikelnummer. 10009699 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10009699 115/230 VAC Hver
1 options
Artikelnummer. 10009699 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 51400000013
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Vapor Tube 26 har en halsstørrelse på 29/32.
Vapor Tube 26 NS29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Damprør
Tilspidsning Halsstørrelse: 29/32
Spænding 115/230 VAC