Få mere at vide
Heidolph™ Damptemperatursensor
Artikelnummer. 10353920 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10353920 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10353920 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5690003000
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Til brug med Hei-VAP Ekspert, Hei-VAP Ultimativt, Hei-VAP Ekspertkontrol og Hei-VAP Ultimativ kontrol
  • For Hei-VAP Ekspert, Hei-VAP Ultimativt, Hei-VAP Ekspertkontrol og Hei-VAP Ultimativ kontrol
Ordreinfo
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Damptemperatursensor
Mængde 1 stk.
Spænding 115/230 VAC