Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Gevindstik
Materiale:
PTFE
Trådstørrelse (engelsk):
1/4 in.-28 UNF(M)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Forsegl ubrugte manifold- og flaskehætteporte
garanti
Ingen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | VapLock Systemer til indeslutning af opløsningsmidler |
| Materiale | PTFE |
| Trådstørrelse (engelsk) | 1/4 in.-28 UNF(M) |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsmiddelsikkerhed |
| Type | Port stik |