Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps til flasker og carboys
Artikelnummer. 15844594
Størrelse:
DIN 45
Materiale:
PTFE
Trådstørrelse (engelsk):
1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F)
1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15844594
Brand: Cole-Parmer™ 1201885
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys forbindes til affaldsbeholdere for et sikkert lukket system
  • Vælg mellem en række lågstørrelser, så de passer til din beholder
  • Forskellige materialer, antal og størrelser af porte hjælper med at tilpasse til din applikation
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE
Størrelse DIN 45
Trådstørrelse (engelsk) 1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Opløsningsmiddel affaldsmanifold, PTFE, DIN 45, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF; 1/stk