Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande
Artikelnummer. p-7144649
Størrelse:
100-415
70 mm Rieke
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15814564
Brand: Cole-Parmer™ 1201923
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande opsamler spildevand fra flere kilder og minimerer samtidig skadelig udstødning af opløsningsmidler
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE
Størrelse 70 mm Rieke
Trådstørrelse (engelsk) 1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Opløsningsmiddel affaldssæt