Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande
Artikelnummer. 15854534
Skift visning
Størrelse:
100-415
70 mm Rieke
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale unitSize
15854534 100-415 PTFE Hver
15814564 70 mm Rieke PTFE Hver
15844534 100-415 Polypropylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15854534 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. WAK100X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4695.00 DKK
    3233.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 1461.48 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande opsamler spildevand fra flere kilder og minimerer samtidig skadelig udstødning af opløsningsmidler
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE
Størrelse 100-415
Trådstørrelse (engelsk) 1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Opløsningsmiddel affaldssæt