Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande
Størrelse:
100-415
70 mm Rieke
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Opløsningsmiddelkompatible beholdere |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | 100-415 |
| Trådstørrelse (engelsk) | 1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F) |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsmiddelsikkerhed |
| Type | Opløsningsmiddel affaldssæt |