Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande
Artikelnummer. 15814564
Skift visning
Størrelse:
100-415
70 mm Rieke
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale unitSize
15814564 70 mm Rieke PTFE Hver
15844534 100-415 Polypropylen Hver
15854534 100-415 PTFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15814564 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1201923
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til krukker og spande opsamler spildevand fra flere kilder og minimerer samtidig skadelig udstødning af opløsningsmidler
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE
Størrelse 70 mm Rieke
Trådstørrelse (engelsk) 1/2 tomme. NPT(F), 1/4 tomme. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Opløsningsmiddel affaldssæt