Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til flasker og carboys
Artikelnummer. 17286064
Størrelse:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17286064
Brand: Cole-Parmer™ 1201893
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til flasker og carboys opsamler spildevand fra flere kilder, mens det minimerer skadelig udstødning af opløsningsmidler
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale PTFE
Størrelse 51 mm
Trådstørrelse (engelsk) 1 x 1/2 tomme. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Opløsningsmiddel affaldssæt