Få mere at vide
Cole-Parmer™ VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til flasker og carboys
Artikelnummer. 15884534
Skift visning
Størrelse:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale unitSize
15884534 GL38 Polypropylen Hver
15864534 Nalgene 38-430 Polypropylen Hver
15874534 Nalgene 38-430 PTFE Hver
15894534 Wako 38 mm Polypropylen Hver
17286064 51 mm PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15884534 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. WAK38P10
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VapLock™ Opløsningsmiddelaffaldssæt til flasker og carboys opsamler spildevand fra flere kilder, mens det minimerer skadelig udstødning af opløsningsmidler
Forskellige lågstørrelser til rådighed, så de passer til din opløsningsmiddelbeholder
garanti
Ingen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkompatible beholdere
Materiale Polypropylen
Størrelse GL38
Trådstørrelse (engelsk) 1 x 1/2 tomme. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelsikkerhed
Type Opløsningsmiddel affaldssæt